566661
SAG
≥95% (HPLC), liquid, smoothened agonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
InSolution Smoothened Agonist, SAG, SAG 1.3 in Solution, SAG1.3 in Solution
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Smoothened Agonist, SAG, InSolution, ≥95%, 10 mM aqueous solution
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Chen, W., et al. 2004. Science306, 2257.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2