566405
SIS3
≥90% (HPLC), solid, Smad3 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Smad3 Inhibitor, SIS3, SIS3, 6,7-Dimethoxy-2-((2E)-3-(1-methyl-2-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl-prop-2-enoyl))-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, Specific Inhibitor of Smad 3
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Smad3 Inhibitor, SIS3, Smad3 Inhibitor, SIS3, CAS 1009104-85-1, is a cell-permeable, selective inhibitor of TGF-β1-dependent Smad3 phosphorylation and Smad3-mediated signaling. Does not affect Smad2, MAPK, ERK, or PI3-K.
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2ncccc2c(c1c5ccccc5)C=CC(=O)N3CCc4c(cc(c(c4)OC)OC)C3)C
InChI
1S/C28H27N3O3/c1-30-27(19-8-5-4-6-9-19)22(23-10-7-14-29-28(23)30)11-12-26(32)31-15-13-20-16-24(33-2)25(34-3)17-21(20)18-31/h4-12,14,16-17H,13,15,18H2,1-3H3
chave InChI
IJYPHMXWKKKHGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
TGF-β1-dependent Smad3 phosphorylation and Smad3-mediated cellular signaling
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Product does not compete with ATP.
Cell permeable: yes
Jinnin, M., et al. 2006. Mol. Pharmacol.69, 597.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1