566321
Sirtinol
InSolution, ≥97%, inhibitor of sirtuin class of histone deacetylase (HDAC) activity
Sinônimo(s):
InSolution Sirtinol, 2-[(2-Hydroxynaphthalen-1-ylmethylene)amino]-N-(1-phenethyl)benzamide, Sir Two Inhibitor Naphthol, SIRT1 Inhibitor I, SIRT1/2 Inhibitor I, SIRT2 Inhibitor III
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
ySir2
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Grozinger, C.M., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 38837.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)