557514
Ro-31-8425
A potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive, and selective protein kinase C inhibitor (IC₅₀ = 15 nM for rat brain PKC).
Sinônimo(s):
Ro-31-8425, 2-[8-(Aminomethyl)-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]indol-3-yl]-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)maleimide, HCl, Bisindolylmaleimide X, HCl
Ensaio
≥94% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red to orange-red
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]21c3c(c(c2CC(CC1)CN)C4=C(C(=O)NC4=O)c5c6c([n](c5)C)cccc6)cccc3
InChI
1S/C26H24N4O2/c1-29-14-18(16-6-2-4-8-19(16)29)23-24(26(32)28-25(23)31)22-17-7-3-5-9-20(17)30-11-10-15(13-27)12-21(22)30/h2-9,14-15H,10-13,27H2,1H3,(H,28,31,32)
chave InChI
QQKKPWJFHBFCTH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKC
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Merritt, J.E., et al. 1997. Cell Signal 9, 53.
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J. 294, 335.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1