557324
Riluzole
A cell-permeable benzothiazole compound that potently inhibits glutamate release and blocks Na+ channels.
Sinônimo(s):
Riluzole, 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, PK 26124
descrição
Merck USA index - 14, 8223
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
HCl: 0.1 N
DMSO: 40 mg/mL
traços de cátion
heavy metals: ≤20 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1cc2[s]c(nc2cc1)N
InChI
1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
chave InChI
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibits glutamate release and blocks Na+ channels
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Schiefer, J., et al. 2002. Mov. Disord.17, 748.
Mizuta, I., et al. 2001. Neurosci. Lett.310, 117.
Louvel, E., et al. 1997. Trends Pharmacol. Sci.18, 196.
Mizoule, J., et al. 1985. Neuropharmacology24, 767.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3