Documentos Principais
556746
Sigma-Aldrich
RNase A, Protease-Free, Highly Purified, Bovine Pancreas
For selective degradation of RNA
Sinônimo(s):
RNase A, Protease-Free, Highly Purified, Bovine Pancreas, Ribonuclease A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized solid
atividade específica
81-99 units/mg material
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
solubilidade
water: 2 mg/mL
atividade externa
Protease, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Note: 1 KU = 1000 units.
Ribonuclease A, Protease-Free is a
chromatographically purified, pyrimidine-specific
endoribonuclease that acts on single-stranded
RNA.
Ribonuclease A, Protease-Free is achromatographically purified, pyrimidine-specificendoribonuclease that acts on single-strandedRNA.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the hydrolysis of RNA to yield a first-order velocity constant equal to 1 at 25°C, pH 5.0.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Nota de análise
May contain trace amounts of DNase I, which can be inactivated by boiling for 15 min in 50 mM potassium acetate, pH 5.5.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3