554328
Resveratrol, Triacetyl
A cell-permeable triacetate resveratrol prodrug that is easily converted to resveratrol by esterase activity and exhibits similar bioactivity as resveratrol in cell cultures.
Sinônimo(s):
Resveratrol, Triacetyl, trans-3,5,4ʹ-Triacetylstilbene, 3,5,4ʹ-Tri-O-acetylresveratrol
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H18O6/c1-13(21)24-18-8-6-16(7-9-18)4-5-17-10-19(25-14(2)22)12-20(11-17)26-15(3)23/h4-12H,1-3H3/b5-4+
chave InChI
PDAYUJSOJIMKIS-SNAWJCMRSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hsieh, T.C., et al. 2011. Int. J. Cancer129, 2732.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3