Documentos Principais
711004
Sigma-Aldrich
Resveratrol-(4-hydroxyphenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
3,4′,5-Trihydroxy-trans-stilbene-13C6, 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C8H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
234.20
Código UNSPSC:
12191503
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)cc(\C=C\[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2)c1
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,12+1
chave InChI
LUKBXSAWLPMMSZ-OYESDQHJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)