Key Documents
540500
Sigma-Aldrich
Purvalanol A
A potent, cell-permeable, reversible, and selective inhibitor of cyclin-dependent kinases.
Sinônimo(s):
Purvalanol A, 2-(1R-Isopropyl-2-hydroxyethylamino)-6-(3-chloroanilino)-9-isopropyl-purine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H25ClN6O
Número CAS:
Peso molecular:
388.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C19H25ClN6O/c1-11(2)15(9-27)23-19-24-17(22-14-7-5-6-13(20)8-14)16-18(25-19)26(10-21-16)12(3)4/h5-8,10-12,15,27H,9H2,1-4H3,(H2,22,23,24,25)/t15-/m0/s1
chave InChI
PMXCMJLOPOFPBT-HNNXBMFYSA-N
Descrição geral
A potent, cell-permeable, reversible, and selective inhibitor of cyclin-dependent kinases (Cdks; IC50 = 4 nM for Cdc2-cyclin B; IC50 = 70 nM for Cdk2-cyclin A; IC50 = 35 nM for Cdk2-cyclin E; and IC50 = 75 nM for Cdk5-p35).
A potent, cell-permeable, reversible, and selective inhibitor of cyclin-dependent kinases (Cdks; IC50 = 4 nM for Cdc2/cyclin B; IC50 = 70 nM for Cdk2/cyclin A; IC50 = 35 nM for Cdk2/cyclin E; and IC50 = 75 nM for Cdk5/p35).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
Cdc2/cyclin B
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 4 nM for Cdc2/cyclin B; 70 nM for Cdk2/cyclin A; 35 nM for Cdk2/cyclin E; 75 nM for Cdk5/p35
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Gray, N.S., et al. 1998. Science 281, 533.
Informações legais
Sold under license of U.S. Patents 6,617,331 and 6,803,371.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3