540211
PTP Inhibitor IV
The PTP Inhibitor IV, also referenced under CAS 329317-98-8, controls the biological activity of PTP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PTP Inhibitor IV, bis(4-Trifluoromethylsulfonamidophenyl)-1,4-diisopropylbenzene, Protein Tyrosine Phosphatase Inhibitor IV
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
acetonitrile: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)[S](=O)(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(cc2)C(C)(C)c3ccc(cc3)N[S](=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C26H26F6N2O4S2/c1-23(2,19-9-13-21(14-10-19)33-39(35,36)25(27,28)29)17-5-7-18(8-6-17)24(3,4)20-11-15-22(16-12-20)34-40(37,38)26(30,31)32/h5-16,33-34H,1-4H3
chave InChI
JWNAVYMNAQDLHX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
SHP-2
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1