539644
UCN-01
A cell-permeable Staurosporine derived anticancer agent that reversibly and ATP-competitively inhibits several protein kinases.
Sinônimo(s):
UCN-01, 7-Hydroxystaurosporine, Staurosporine, 7β-Hydroxy, Streptomyces sp., Chk1 Inhibitor VI, Chk2 Inhibitor V
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
tan
white to beige
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C28H26N4O4/c1-28-25(35-3)15(29-2)12-18(36-28)31-16-10-6-4-8-13(16)19-21-22(27(34)30-26(21)33)20-14-9-5-7-11-17(14)32(28)24(20)23(19)31/h4-11,15,18,25,27,29,34H,12H2,1-3H3,(H,30,33)/t15-,18-,25-,27-,28+/m1/s1
chave InChI
PBCZSGKMGDDXIJ-HQCWYSJUSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ PKCε, Chk1, Cdc25C-associated protein kinase 1, Cdk1, PAK4, Cdk5/p25 and Chk2, PDK1, lck, MAPKAP kinase-2, Akt, GSK-3β and PKA
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Jiang, X., et al. 2004. Mol. Cancer Ther.3, 1221.
Sato, S., et al. 2002. Oncogene21, 1727.
Patel, V., et al. 2002. Clin. Cancer Res.8, 3549.
Leclerc, S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 251.
Busby, E.C., et al. 2000. Cancer Res.60, 2108.
Hsueh, C.T., et al. 1998. Clin. Cancer Res.4, 2201.
Akiyama, T., et al. 1997. Cancer Res.57, 1495.
Seynaeve, C.M., et al. 1994. Mol. Pharmacol.45, 1207.
Takahashi, I., et al. 1987, J. Antibiot.40, 1782.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3