Documentos Principais
539149
Sigma-Aldrich
Proteasome Substrate VI, Fluorogenic
A fluorogenic substrate probe useful for assaying trypsin-like activity of proteasome.
Sinônimo(s):
Proteasome Substrate VI, Fluorogenic, Z-ARR-AMC, 2HCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H44N10O7 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
765.69
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 200 mg/mL
80% acetic acid: 50 mg/mL
methanol: soluble
fluorescência
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A fluorogenic substrate for assaying trypsin-like activity of proteasome. Also serves as a substrate for cathepsin B. Excitation max: 360-380 nm; emission max.: 430-460 nm.
A fluorogenic substrate probe useful for assaying trypsin-like activity of proteasome. Also reported to be a specific substrate for cathepsin B.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Proteasome
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Z-Ala-Arg-Arg-AMC
forma física
Supplied as hydrochloride salt.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for 3 months at -20°C
Outras notas
Geier, E., et al. 1999. Science283, 978.
Dick, T.P., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 25637.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1