Documentos Principais
538909
Sigma-Aldrich
Prostaglandin D2
Major prostaglandin metabolite in brain and an important inflammatory mediator in mast cells.
Sinônimo(s):
Prostaglandin D2, PGD₂
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H32O5
Número CAS:
Peso molecular:
352.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 7879
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
ethanol: 100 mg/mL
acetone: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)\C=C\[C@@H](O)CCCCC)C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-18,21-22H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-/m0/s1
chave InChI
BHMBVRSPMRCCGG-OUTUXVNYSA-N
Descrição geral
Major prostaglandin metabolite in the brain and an important inflammatory mediator in mast cells. Neuromodulator that evokes nerve-mediated Cl- secretion. Stimulates adenylate cyclase.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Adenylate cyclase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Horn, E.H., et al. 1995. Clin. Sci. 89, 91.
Frieling, T., et al. 1994. Am. J. Physiol. 266, G132.
Huttemeier, P.C., et al. 1993. Prostaglandins 45, 177.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3