535140
Protease Inhibitor Cocktail III
Animal-Free, liquid, for the inhibition of aspartic, cysteine, serine proteases and aminopeptidases
Sinônimo(s):
Animal free Protease inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
product name
Protease Inhibitor Cocktail Set III, Animal-Free, Protease Inhibitor Cocktail Set III, Animal-Free, is a cocktail of six protease inhibitors with broad specificity for the inhibition of aspartic, cysteine & serine proteases & aminopeptidases.
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aspartic, cysteine, and serine proteases as well as aminopeptidases
Advertência
forma física
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C