5.33916
KIFC1 Inhibitor, AZ82
Sinônimo(s):
KIFC1 Inhibitor, AZ82, 5-Methyl-N-(( R)-1-oxo-1-(( R)-pyrrolidin-3-ylamino)-3-(6-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)pyridin-3-yl)propan-2-yl)-4-propylthiophene-2-carboxamide, Tctex7 Inhibitor, Knsl2 Inhibitor, MT/KIFC1 Inhibitor, Bm4137 Inhibitor, HSET Inhibitor, Kinesi, 5-Methyl-N-((R)-1-oxo-1-((R)-pyrrolidin-3-ylamino)-3-(6-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)pyridin-3-yl)propan-2-yl)-4-propylthiophene-2-carboxamide, Tctex7 Inhibitor, Knsl2 Inhibitor, MT/KIFC1 Inhibitor, Bm4137 Inhibitor, HSET Inhibitor, Kinesin F
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
film
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MT/KIFC1
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3