SML3270
QLT0267
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,5-Diamino-4-(p-methoxyphenyl)hydrazonopyrazole, 4-((4-Methoxyphenyl)diazenyl)-1H-pyrazole-3,5-diamine, ILK-IN-3, KP 15792, KP-15792, KP15792, QLT 0267, QLT-0267
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H12N6O/c1-17-7-4-2-6(3-5-7)13-14-8-9(11)15-16-10(8)12/h2-5H,1H3,(H5,11,12,15,16)/b14-13+
chave InChI
QNRNTYHAOBVOKW-BUHFOSPRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3