5.33851
Cancer Stemness Inhibitor, BBI608
Sinônimo(s):
Cancer Stemness Inhibitor, BBI608, 2-Acetyl-4H,9H-naphtho[2,3-b]furan-4,9-dione, 2-Acetylnaphtho[2,3-b]furan-4,9-dione, Spherogenesis Blocker, BBI-608, Napabucasin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
142 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
brown
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H8O4/c1-7(15)11-6-10-12(16)8-4-2-3-5-9(8)13(17)14(10)18-11/h2-6H,1H3
chave InChI
DPHUWDIXHNQOSY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
STAT3
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3