5.33575
Rigosertib
Sinônimo(s):
Rigosertib, Sodium ( E)-2-(2-methoxy-5-((2,4,6-trimethoxystyrylsulfonyl)methyl)phenylamino)acetate, ON01910, Na, Estybon
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)(Cc2cc(c(cc2)OC)NCC(=O)[O-])\C=C\c1c(cc(cc1OC)OC)OC
InChI
1S/C21H25NO8S.Na/c1-27-15-10-19(29-3)16(20(11-15)30-4)7-8-31(25,26)13-14-5-6-18(28-2)17(9-14)22-12-21(23)24;/h5-11,22H,12-13H2,1-4H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b8-7+;
chave InChI
VLQLUZFVFXYXQE-USRGLUTNSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PI 3-K/Akt/mTOR signaling
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ramana Reddy, M.V., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 6254.
Gumireddy, K., et al. 2005. Cancer Cell7, 275.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3