5.32586
AEBSF hydrochloride
≥99% (HPLC), powder, serine protease inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
AEBSF, HCl ≥99% by HPLC, 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonylfluoride, HCl, 4-(2-Aminoethyl)benzene-1-sulfonyl fluoride, HCl
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
AEBSF, HCl ≥99% by HPLC,
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
chave InChI
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Serine proteases
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ohkubo, I., et al. 1994. J. Biochem.116, 1182.
Mintz, G.R. 1993. BioPharm.6, 34.
Lawson, W.B., et al. 1982. Folia Haematol.109, 52.
Markwardt, F., et al. 1974. Biochem. Pharmacol.23, 2247.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Baker, B.R., and Cory, M. 1971. J. Med. Chem.14, 119.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3