5.30821
PTP1B Inhibitor II, JTT-551
Sinônimo(s):
PTP1B Inhibitor II, JTT-551, 2-(((5-tert-Butylthiazol-2-yl)methyl)((4-(4-((4-heptan-4-yl)phenoxy)methyl)phenyl)thiazol-2-yl)methyl)amino)acetic acid, 2HCl, Protein Tyrosine Phosphatase 1B Inhibitor II; PTP Inhibitor XVI, PTPN2/TCPTP Inhibitor IV, (((5-(1,1-Dimethylethyl)thiazol-2-yl)methyl)(((4-(4-(4-(1-propylbutyl)phenoxy)methyl)phenl)thiazol-2-yl)methyl)amino)acetic acid, 2HCl, JTT551
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(CCC)C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=C(C=C2)C3=CSC(=N3)CN(CC4=NC=C(S4)C(C)(C)C)CC(=O)O
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
PTP1B
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3