Key Documents
524488
Sigma-Aldrich
Phloretin
A cell-permeable inhibtor of protein kinase C (IC₅₀ = 20-50 µM).
Sinônimo(s):
Phloretin, 2ʹ,4ʹ,6ʹ-Trihydroxy-3- p-hydroxyphenylpropiophenone, 2ʹ,4ʹ,6ʹ-Trihydroxy-3-p-hydroxyphenylpropiophenone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H14O5
Número CAS:
Peso molecular:
274.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
acetone: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2
chave InChI
VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable inhibtor of protein kinase C (IC50 = 20-50 µM). Activates Ca2+-activated K+ channels in amphibian myelinated nerve fibers at micromolar concentrations. An inhibitor of myo-inositol uptake. Also inhibits L-type Ca2+ channel activity. A potent inhibitor of 5′-iodothyronine deiodinase. Antagonist of prostaglandin F receptors linked to phospholipase C in astrocytes.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 20-50 µM against protein kinase C
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Ethanol stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Outras notas
Berry, G.T., et al. 1994. Pediat. Res.35, 141.
Koh, D.S., et al. 1994. Neurosci. Lett. 165, 167.
Morreale de Escobar, G., et al. 1994. Endocrinology134, 2410.
Prevarskaya, N., et al. 1994. Mol. Cell. Neurosci.5, 699.
Kitanaka, J., et al. 1993. J. Neurochem.60, 704.
Wang, X., et al. 1993. Biochem. J.290, 249.
Benga, G., et al. 1992. Eur. J. Cell Biol.59, 219.
Jordan, M.L., and Wright, J. 1991. J. Surg. Res.50, 569.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2