523310
Pterostilbene, Pterocarpus marsupium
A cell-permeable methoxylated analog of Resveratrol that displays antioxidant, antiproliferative, and hypoglycemic properties.
Sinônimo(s):
Pterostilbene, Pterocarpus marsupium, trans-3,5-Dimethoxy-4ʹ-hydroxystilbene
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)O)OC
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-15-9-13(10-16(11-15)19-2)4-3-12-5-7-14(17)8-6-12/h3-11,17H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
VLEUZFDZJKSGMX-ONEGZZNKSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
COX-1 and COX-2 activities
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Rimando, A.M., et al. 2002. J. Agric. Food Chem.50, 3453.
Manickam, M., et al. 1997. J. Nat. Prod.60, 609.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3