521000-M
Phenylarsine Oxide
A membrane-permeable protein tyrosine phosphatase inhibitor (IC₅₀ = 18 µM).
Sinônimo(s):
Phenylarsine Oxide, PAO, Oxophenylarsine, PTP Inhibitor IX, PDI Inhibitor II, Protein Disulfide Isomerase Inhibitor II
Ensaio
≥96% (titration)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
chloroform: 100 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C6H5AsO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein tyrosine phosphatase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Carey, J.O., et al. 1995. Diabetes44, 1995.
Le Cabec, V., and Maridonneau-Parini, I. 1995. J. Biol. Chem.270, 2067.
Oetken, C., et al. 1995. Mol. Immunol.31, 1295.
Singh, S., and Aggarwal, B.B. 1995. J. Biol. Chem.270, 10631.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3