Documentos Principais
520219
Sigma-Aldrich
PPACK II trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid, kallikrein inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
PPACK II, Trifluoroacetate Salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H33ClN6O3 · 2C2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
729.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome do produto
PPACK II, Trifluoroacetate Salt, Potent and specific irreversible inhibitor of plasma and glandular kallikreins.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
off-white
solubilidade
water: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=O)[C@@H](N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)NC(=O)[C@H](N)Cc1ccccc1)CCCNC(=N)N
InChI
1S/C25H33ClN6O3/c26-16-22(33)20(12-7-13-30-25(28)29)31-21(15-18-10-5-2-6-11-18)24(35)32-23(34)19(27)14-17-8-3-1-4-9-17/h1-6,8-11,19-21,31H,7,12-16,27H2,(H4,28,29,30)(H,32,34,35)/t19-,20+,21+/m1/s1
chave InChI
UFXAQJOOAQICNE-HKBOAZHASA-N
Descrição geral
Potent and specific irreversible inhibitor of plasma and glandular kallikreins. Inhibits the cleavage of atrial naturiuretic peptide (ANP 1-126) by kallikreins. Also inhibits adrenal kininogenase, a kallikrein-like enzyme. Also available as a 10 mM solution in H2O.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Plasma and glandular kallikreins
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
H-D-Phe-Phe-Arg-chloromethylketone, 2TFA
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Outras notas
Byrne, R.E., and Scanu, A.M. 1989. J. Lipid Res. 30, 109.
Scicli, G., et al. 1989. Adv. Exp. Med. Biol.247B, 217.
Gibson, T.R., et al. 1987. Endocrinology120, 764.
Kettner, G., and Shaw, E. 1981. Methods Enzymol.80, 826.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2