5.08509
NS309
Sinônimo(s):
NS309, Ca2+ -activated K+ Channels Activator, NS309, NS-309, NS 309
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mM
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C8H4Cl2N2O2/c9-4-2-1-3-6(5(4)10)11-8(13)7(3)12-14/h1-2,14H,(H,11,12,13)
chave InChI
CVOUSAVHMDXCKG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ca2+-activated K+ channels
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Morimura, K. et al. 2006. J. Pharmacol. Sci.100, 237.
Strobaek, D. et al. 2004. Biochim. Biophys. Acta.1665, 1.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2