N170
NS 1619
powder
Sinônimo(s):
1,3-Dihydro-1-[2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)-2H-benzimidazol-2-one
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
cor
white
solubilidade
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.47 mg/mL
ethanol: 26.6 mg/mL
0.1 M NaOH: 5.2 mg/mL
DMSO: 5.3 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1N2C(=O)Nc3cc(ccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H8F6N2O2/c16-14(17,18)7-1-3-10-9(5-7)22-13(25)23(10)11-6-8(15(19,20)21)2-4-12(11)24/h1-6,24H,(H,22,25)
chave InChI
YLFMCMWKHSDUCT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Kcnma1(16531)
rat ... Kcnma1(83731)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3