5.08438
Lamellipodial Growth Promoter, C8N6 BPA Polyamine
Sinônimo(s):
Lamellipodial Growth Promoter, C8N6 BPA Polyamine, Actin Regulator, C8N6 BPA polyamine, Lamellipodial Enhancer, C8N6 BPA polyamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (NMR)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
water: 100 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3