5.06419
Methysergide Maleate
Sinônimo(s):
Methysergide Maleate, 5-HT Serotonin Receptor Antagonsit, Methysergide Maleate, UML-491
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
water: 10 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2c3c(c1)C[C@H]4N(C[C@@H](C=C4c3ccc2)C(=O)N[C@H](CO)CC)C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C21H27N3O2.C4H4O4/c1-4-15(12-25)22-21(26)14-8-17-16-6-5-7-18-20(16)13(10-23(18)2)9-19(17)24(3)11-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,14-15,19,25H,4,9,11-12H2,1-3H3,(H,22,26);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15+,19-;/m1./s1
chave InChI
LWYXFDXUMVEZKS-ZVFOLQIPSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
5-HT
Advertência
Reconstituição
Outras notas
IUHPAR Database 2013.
Shad, K.F., Saeed, S.A. 2007. Exp. Brain Res.183, 411.
Knight, A.R. et al. 2004. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.370, 114.
Saxena, P.R and Lawang, A. 1985. Arch. Int. Pharmacodyn. Ther.277, 235.
Colpaert, F. C. et al. 1979. Eur. J. Pharmacol.58, 505.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3