Documentos Principais
5.06272
Sigma-Aldrich
SB 206553 Hydrochloride
Sinônimo(s):
SB 206553 Hydrochloride, 5-HT 2C Serotonin Receptor Antagonist, SB 206553, 5-HT 2B Serotonin Receptor Antagonist, SB 206553, SB206553, SB-206553
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16N4O · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
292.34 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
3.2 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2c(cc3c(c2)CCN3C(=O)Nc4cnccc4)cc1)C
InChI
1S/C17H16N4O/c1-20-7-4-12-10-16-13(9-15(12)20)5-8-21(16)17(22)19-14-3-2-6-18-11-14/h2-4,6-7,9-11H,5,8H2,1H3,(H,19,22)
chave InChI
QJQORSLQNXDVGE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A selective 5-HT2C serotonin receptor inhibitor with lesser affinity for 5-HT2BR. Often used in conjunction with ketanserin to distinguish 5-HT2AR and 5-HT2CR activity. SB206553 has highest affinity for 5-HT2CR (Ki = 3.2nM) and less for 5-HT2BR (Ki = 5.5 nM) and 5-HT2AR (Ki = 2,300 nM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
5-HT2C
Secondary Target
5-HT2B
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Ros, R. et al. 2013. PNAS.110, 348.
Knight, A. R. et al. 2004. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.370, 114.
Cussac, D. et al. 2002. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.365, 242.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3