506181
p75NTR Signaling Inhibitor, Cell-permeable, TAT-Pep5
The p75NTR Signaling Inhibitor, Cell-permeable, TAT-Pep5 controls the biological activity of p75NTR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinônimo(s):
p75NTR Signaling Inhibitor, Cell-permeable, TAT-Pep5, TAT-Pep5, H- YGRKKRRQRRR-CFFRGGFFNHNPRYC-OH, Cyclic
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Blocker of MAG- and Nogo-induced inhibition of neurite outgrowth
Embalagem
Advertência
Sequência
disulfide bond (12-26)
forma física
Reconstituição
Outras notas
Schwarze, S.R., et al. 1999. Science285, 1569.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1