5.00517
SKP2 E3 Ligase Inhibitor II, SMIP004
Sinônimo(s):
SKP2 E3 Ligase Inhibitor II, SMIP004, CRL1 SKP2 Inhibitor II, p21/Cip1/CKI/Waf1 Activator II, p27/Kip1 Activator II, S-phase Kinase-associated Protein 2 Inhibitor II, SCF SKP2 Inhibitor II, Small Molecule Inhibitor of p27 Depletion 004, N-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetami, CRL1SKP2 Inhibitor II, p21/Cip1/CKI/Waf1 Activator II, p27/Kip1 Activator II, S-phase Kinase-associated Protein 2 Inhibitor II, SCFSKP2 Inhibitor II, Small Molecule Inhibitor of p27 Depletion 004, N-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c1c(cc(cc1)CCCC)C)C(=O)C
InChI
1S/C13H19NO/c1-4-5-6-12-7-8-13(10(2)9-12)14-11(3)15/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)
chave InChI
ZFVMECVBUGMWIX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Rico-Bautista, E., et al. 2010. BMC Biol.8, 153.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2