5.30236
SKP2 E3 Ligase Inhibitor IV
Sinônimo(s):
SKP2 E3 Ligase Inhibitor IV, CRL1 SKP2 Inhibitor IV, p21/Cip1/Waf1 Activator IV, p27/Kip1 Activator IV, S-phase Kinase-associated Protein 2 Inhibitor IV; SCF SKP2 Inhibitor IV, (±)-4-((3-(2,2-Dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-phenylbutylamino)methyl)-N,N
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Skp1/Skp2 interaction
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3