Documentos Principais
5001S
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit
29-31 g/dL protein (Biuret), USA Origin, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Blood banking: suitable
Sinônimo(s):
30% Liquid Sampling Kit
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141801
NACRES:
NA.28
Nome do produto
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit, 30% BSA, liquid
Formulário
liquid
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 4 × 50 mL
origem
USA origin
concentração
30% BSA
técnica(s)
blood typing: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
atividade externa
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Componentes
81070N, 81077N, 81177N, 820464
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3