Key Documents
81007N
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, 30% Solution
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, microbiological culture, cell culture | mammalian: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41141801
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, 30% Solution, pack of 50 mL
descrição
Does Not Contain Preservative
Nível de qualidade
Ensaio
29-31 g/dL protein basis (biuret)
forma
solution
prazo de validade
36 mo.
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pack of 50 mL
fabricante/nome comercial
Probumin®
origem
USA origin
concentração
29-31 g/dL protein (Biuret)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
enzyme immunoassay: suitable
microbiological culture: suitable
western blot: suitable
pH
6.8-7.4
atividade externa
Microbial Content Tested by USP
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Informações legais
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3