Documentos Principais
820464
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Diagnostic Grade
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, Tested for protease, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41141801
Nome do produto
Probumin® Bovine Serum Albumin Diagnostic Grade, solution (30%), pkg of 50 mL
grau
special quality (reovirus, rabies, bov adenovirus, bov parvovirus, bov RSV: none detected)
Nível de qualidade
Ensaio
29-31 g/dL protein basis (biuret)
Formulário
solution (30%)
prazo de validade
48 mo.
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pkg of 50 mL
fabricante/nome comercial
Probumin®
origem
USA origin
concentração
29-31 g/dL protein (biuret)
técnica(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Impurezas
Tested for IgG
pH
7.2-7.4
atividade externa
Bluetongue, none detected
Tested for Protease
Tested for protease
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
microbial content by USP tested
preservative, free
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1