821005
Probumin® Bovine Serum Albumin Life Science Grade
≥98%, USA origin, ≤50 μg/g IgG, cell culture| mammalian: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
Sinônimo(s):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Produtos recomendados
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Life Science Grade, pkg of 5 kg
fonte biológica
bovine serum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (purity)
forma
lyophilized powder
prazo de validade
48 mo.
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pkg of 5 kg
fabricante/nome comercial
Probumin®
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable using
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Impurezas
≤50 μg/g IgG
perda
≤5%
pH
6.8-7.2
solubilidade
water: soluble 40 mg/mL
traços de cátion
heavy metals: ≤20 ppm
atividade externa
Tested for Mycoplasma
Tested for Protease
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3