Documentos Principais
820456
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Diagnostic Grade
≥98%, USA origin, Tested for IgG, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141801
Nome do produto
Probumin® Bovine Serum Albumin Diagnostic Grade, lyophilized powder, pkg of 5 kg
Ensaio
≥98% (purity)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
prazo de validade
48 mo.
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pkg of 5 kg
fabricante/nome comercial
Probumin®
origem
USA origin
técnica(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Impurezas
Tested for IgG
perda
≤5%
pH
6.8-7.2
traços de ânion
chloride (Cl-): 0-3.0 mg/g
traços de cátion
Na: 0-15.0 mg/g
atividade externa
Bluetongue, none detected
Tested for Protease
Tested for protease
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3