492041
Nrf2 Activator II, AI-1
The Nrf2 Activator II, AI-1, also referenced under CAS 75483-04-4, modulates the biological activity of Nrf2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinônimo(s):
Nrf2 Activator II, AI-1, Ethyl-4-chloro-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylate
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c2c([n]([c](c1C(=O)OCC)=O)C)cccc2
InChI
1S/C13H12ClNO3/c1-3-18-13(17)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)15(2)12(10)16/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
XUJQDJGGHFNYDY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Keap1
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3