492030
NS 2028
Potent, specific, and irreversible inhibitor of soluble guanylyl cyclase.
Sinônimo(s):
NS 2028, 4H-8-Bromo-1,2,4-oxadiazolo(3,4-d)benz(b)(1,4)oxazin-1-one
Ensaio
≥98% (NMR)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
chloroform: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H5BrN2O3/c10-5-1-2-7-6(3-5)12-8(4-14-7)11-15-9(12)13/h1-3H,4H2
chave InChI
MUDRLQRJCGJJTB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
basal soluble guanylyl cyclase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Olesen, S.P., et al. 1998. Br. J. Pharmacol. 123, 299.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3