492002
NOX1 Inhibitor, ML171
The NOX1 Inhibitor, ML171, also referenced under CAS 6631-94-3, controls the biological activity of NOX1.
Sinônimo(s):
NOX1 Inhibitor, ML171, NADPH Oxidase-1 Inhibitor, ML171, 2-APT, 2-acetylphenothiazine
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
dark yellow-orange
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1c2c(cc(cc2)C(=O)C)Nc3c1cccc3
InChI
1S/C14H11NOS/c1-9(16)10-6-7-14-12(8-10)15-11-4-2-3-5-13(11)17-14/h2-8,15H,1H3
chave InChI
JWGBOHJGWOPYCL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3