491002
SAHM1
≥93% (HPLC), solid, Notch transcription factor inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Notch Transcription Factor Inhibitor, SAHM1, AcβA1a-ERLRRRI*LCR*HHST (*=S5)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Notch Transcription Factor Inhibitor, SAHM1, Notch Transcription Factor Inhibitor, SAHM1, is a cell-permeable inhibitor that prevents assembly in the NOTCH1 trans-activation complex.
Nível de qualidade
Ensaio
≥93% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Advertência
Sequência
* = Two S5 molecules (a non-natural alkenyl amino acid) stapled together with a double bond
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1