480743
Neuronal Differentiation Inducer III
A cell-permeable isoxazole compound that selectively induces robust neuronal differentiation (Effective concentration = 20 µM) in various stem/progenitor cells.
Sinônimo(s):
Neuronal Differentiation Inducer III, Isx, N-Cyclopropyl-5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxamide, N-Cyclopropyl-5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxamide, Isx
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
ethanol: 3 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ccc1)c2[o]nc(c2)C(=O)NC3CC3
InChI
1S/C11H10N2O2S/c14-11(12-7-3-4-7)8-6-9(15-13-8)10-2-1-5-16-10/h1-2,5-7H,3-4H2,(H,12,14)
chave InChI
SYENTKHGMVKGAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Zhang, L., et al. 2011. Differentiation81, 233.
Sadek, H., et al. 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. USA105, 6063.
Schneider, J.W., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 408.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2