Documentos Principais
SML0507
Sigma-Aldrich
NPC26
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4,5,6,7-Tetrahydro-5,5,7,7-tetramethyl-2-[[(5-nitro-2-thienyl)carbonyl]amino]-thieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, NPC-26
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H23N3O5S2
Número CAS:
Peso molecular:
437.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
light orange to dark orange
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1c2CC(C)(C)NC(C)(C)c2sc1NC(=O)c3ccc(s3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H23N3O5S2/c1-6-27-17(24)13-10-9-18(2,3)21-19(4,5)14(10)29-16(13)20-15(23)11-7-8-12(28-11)22(25)26/h7-8,21H,6,9H2,1-5H3,(H,20,23)
chave InChI
DWGSXNATVAGHKZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
NPC26 induces mitochondrial fragmentation and cell death in RAS expressing cells, similar to erastin. The effects of NPC26 are independent of ROS scavengers, which can block cell death induced by erastin.
NPC26 induces mitochondrial fragmentation and cell death in RAS expressing cells.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)