479975
NDGA
A cell-permeable antioxidant and a selective lipoxygenase (LOX) inhibitor (IC₅₀ = 200 nM, 30 µM, and 30 µM for 5-LOX, 12-LOX, and 15-LOX, respectively) over cyclooxygenase (IC₅₀ = 100 µM).
Sinônimo(s):
NDGA, Nordihydroguaiaretic Acid
descrição
Merck USA index - 14, 6693
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(ccc(c1)C[C@H]([C@H](Cc2cc(c(cc2)O)O)C)C)O
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3/t11-,12+
chave InChI
HCZKYJDFEPMADG-TXEJJXNPSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
LOX-5
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Goodman, Y., et al. 1994. Brain Res. 654, 171.
Kozubik, A., et al. 1993. Exp. Hematol. 21, 138.
Salari, H., et al. 1984. Prostagland. Leuk. Med. 13, 53.
Hope, W.C., et al. 1983. Biochem. Pharmacol. 32, 367.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3