475992
mTOR Inhibitor XII, Torin2
Sinônimo(s):
mTOR Inhibitor XII, Torin2, 9-(6-aminopyridin-3-yl)-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzo[h][1,6]naphthyridin-2(1H)-one, DNA-PK Inhibitor VII, PI 3-K Inhibitor XIX, PI 4-K Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
2 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MTOR
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Liu, Q., et al. 2010, J Biol Chem.284, 8023.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3