475990
mTOR Inhibitor IV, Ku-63794
The mTOR Inhibitor IV, Ku-63794, also referenced under CAS 938440-64-3, controls the biological activity of mTOR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
mTOR Inhibitor IV, Ku-63794, rel-5-[2-[(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-morpholinyl]-4-(4-morpholinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol, Ku-0063794, mTOR Inhibitor IV, Ku-63794
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N5(C[C@H](O[C@H](C5)C)C)c1nc2nc(ccc2c(n1)N4CCOCC4)c3cc(c(cc3)OC)CO
InChI
1S/C25H31N5O4/c1-16-13-30(14-17(2)34-16)25-27-23-20(24(28-25)29-8-10-33-11-9-29)5-6-21(26-23)18-4-7-22(32-3)19(12-18)15-31/h4-7,12,16-17,31H,8-11,13-15H2,1-3H3/t16-,17+
chave InChI
RFSMUFRPPYDYRD-CALCHBBNSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Outras notas
Garcia-Martinez, J.M., et al. 2009. Biochem. J.421, 29.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3