475899
MOPS sodium salt
ULTROL® Grade, ≥98% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Sinônimo(s):
MOPS, Sodium, ULTROL® Grade, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid, Na
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Merck USA index - 14, 6265
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% dry basis (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 1 M (232 mg/ml)
traços de cátion
heavy metals: ≤1 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1