Documentos Principais
475922
Millipore
MOPS, Free Acid, Molecular Biology Grade
≥99% (potentiometry), crystalline solid, Molecular Biology
Sinônimo(s):
MOPS, Free Acid, Molecular Biology Grade, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
209.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.25
Nome do produto
MOPS, Free Acid, Molecular Biology Grade, CAS 1132-61-2 is a zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 6265
Ensaio
≥99% (potentiometry)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pKa (20 °C)
7.2
solubilidade
water: soluble
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Absorção
≤0.05 at 260 nm
≤0.05 at 280 nm
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H]1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
chave InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A zwitterionic buffer active in the pH range of 6.5-8.0(absorbance: ≤0.05 at 260 nm and 280 nm). Has a pKa of 7.2 at 20°C.
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
MOPS BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
M9024
MOPS
MES ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 5.5-6.5
Millipore
475893
MES
HEPES A zwitterionice N-substituted aminosulfonic acid buffer. Useful in the pH 6.8-8.2 range. Has a pKa of 7.48 at 25°C.
Millipore
391340
HEPES