475898
MOPS
≥99% (titration), solid, Ultrol® Grade
Sinônimo(s):
MOPS, Free Acid, ULTROL® Grade, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
MOPS, ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (titration)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pKa (20 °C)
7.2
solubilidade
water: 1 M
traços de cátion
heavy metals: ≤1 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
chave InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Analytical Method: Determination of Sugar Solution Color at pH 7.0 by the MOPS Buffer Method (According to ICUMSA Method GS9/1/2/3-8)