Documentos Principais
8.00380
Sigma-Aldrich
Ácido maleico
for synthesis
Sinônimo(s):
Ácido cis-butenodioico, Ácido toxílico
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
116.07
Beilstein:
605762
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-742-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (acidimetric)
Formulário
powder
potência
708 mg/kg LD50, oral (Rat)
1560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
130-135 °C (lit.)
solubilidade
478.8 g/L
densidade
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
750‑800 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Aplicação
  • Food industry metabolomics: Maleic acid is identified as a key metabolite in the profiling of jelly fungi, aiding in the determination of biomarkers for different flesh colors, which is vital for quality assessment in the food industry (Ye et al., 2024).
  • Chromatography device innovation: Maleic acid contributes to the design and characterization of an electrochemically-modulated membrane chromatography device, enhancing the precision and functionality of separation technologies in analytical chemistry (Röcker et al., 2024).
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Fumaric acid EMPROVE&#174; ESSENTIAL, NF, JPE
SAFC
8.17073
Fumaric acid